Learn More
SENP2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-88919-25ul
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 18445561
  • € 369.00 / 25µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
SENP2 Polyclonal antibody specifically detects SENP2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
SENP2
Polyclonal
Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
AXAM2Axam2, DKFZp762A2316, EC 3.4.22, EC 3.4.22.68, KIAA1331sentrin-specific protease 2, Sentrin/SUMO-specific protease SENP2, Smt3ip2, SMT3IP2EC 3.4.22.-, SMT3-specific isopeptidase 2, SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 2, SUMO1/sentrin/SMT3 specific protease 2
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: SGHGNSVCPVTSNYHSSQRSQMDTLKTKGWGEEQNHGVKTTQFVPKQYRLVETRGPLCSLRSEKRCSKGKITDTETMVGIRFENES
25 μL
Primary
Human
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
59343
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.