Learn More
SENP2 Mouse anti-Human, Clone: OTI1C4, lyophilized, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies CF504810
Encompass_Preferred
Product Code. 17604161
  • € 750.20 / 100µg
Description
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
SUMO is a small ubiquitin-like protein that can be covalently conjugated to other proteins. SENP2 is one of a group of enzymes that process newly synthesized SUMO1, SUMO2, and SUMO3 into the conjugatable mature forms and catalyze the deconjugation of these same SUMO proteins from their targeted substrates. SENP2 may also down-regulate CTNNB1 levels and thereby modulate the Wnt pathway.
Specifications
Specifications
SENP2
Monoclonal
Unconjugated
SENP2
AXAM2, SMT3IP2
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
59343
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI1C4
PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Q9HC62
SENP2
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 139-523 of human SENP2 produced in E.coli.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt