Learn More
SEPHS1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-35339-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 30229662
  • € 724.00 / 100µL
Description
SEPHS1 Polyclonal antibody specifically detects SEPHS1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SEPHS1
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
EC 2.7.9.3, MGC4980, SELD, Selenium donor protein 1, Selenophosphate synthase 1, selenophosphate synthetase 1, selenophosphate synthetase 1 +E9a, selenophosphate synthetase 1 delta E2, selenophosphate synthetase 1 delta E8, selenophosphate synthetase 1 major, SPS1selenophosphate synthetase 1 +E9, water dikinase 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-392 of human SEPHS1 (NP_036379.2).,, Sequence:, MSTRESFNPESYELDKSFRLTRFTELKGTGCKVPQDVLQKLLESLQENHFQEDEQFLGAVMPRLGIGMDTCVIPLRHGGLSLVQTTDYIYPIVDDPYMMGRIACANVLSDLYAMGVTECDNMLMLLGVSNKMTDRERDKVMPLIIQGFKDAAEEAGTSVTGGQTVLNPWIVLGGVATTVCQPNEFIMPDNAVPGDVLVLTKPLGTQVAVAVHQWLDIPEKWNKIKLVVTQEDVELAYQEAMMNMARLNRTAAGLMHTFNAHAATDITGFGILGHAQNLAKQQRNEVSFVIHNLPVLAKMAAVSKACGNMFGLMHGTCPETSGGLLICLPREQAARFCAEIKSPKYGEGHQAWIIGIVEKGNRTARIIDKPRIIEVAPQVATQNVNPTPGATS
100 μL
Stem Cell Markers
22929
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt