Learn More
Binder™ Series CB CO2 Incubator
Binder™ Series CB CO2 Incubator are suitable for all sensitive incubation applications and ensures optimal cell growth.
€ 8950.00 - € 10950.00
Specificatie
Stroomsterkte 10 A
Inhoud (metrisch) 170 L
Afmetingen (D x B x H) binnenkant 560 x 600 x 505 mm
Frequentie 50/60 Hz
Gewicht (metrisch) 95 kg
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Beschrijving Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Beschrijving Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15964302 Bekijk documenten Binder™
9040-0132
With O2 control € 10950.00
1 stuk Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje
15993210 Bekijk documenten Binder™
9040-0131
Standard € 8950.00
1 stuk Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Temperature range: ambient temperature plus 4 to 60°C
  • Humidity range: 90 to 95% RH
  • CO2 control range: 0 to 20 vol% CO2
  • O2 control range: 0.2 to 20 vol% O2 (O and GO versions)
  • Alternative O2 control range: 10 to 95 vol% O2 (option for O and GO versions)
  • Tried-and-tested anti-contamination concept with 180°C hot air sterilization
  • Hot-air sterilizable CO2 sensor with single-beam infrared technology
  • CO2 gas-mixing jet with Venturi effect
  • Intuitive touchscreen controller
  • Internal data recording, can be read out in open format via USB interface
  • Optimized double-pan humidification system with condensation protection
  • 170 liters of extra space in the interior while maintaining the same footprint
  • Stacking height of just 1.80m for easy use of the top unit
  • Fail-safe CO2 automatic diagnosis system for protecting the pH of cell cultures
  • DuoDoor™ system: Unit door and glass door can be opened with one handle
  • Lockable door handle
  • Computer interface: Ethernet
  • Zero-voltage alarm contact
  • Tightly sealed inner door made of tempered safety glass
  • Perforated shelves, stainless steel
  • Units are stackable with stacking adapter
Specificatie
Specificatie
10 A
560 x 600 x 505 mm
95 kg
200/240 V
170 L
50/60 Hz
4° above ambient to 60°C
1.4 kw