Learn More
BINDER™ Series CB CO2 Incubators
BINDER™ Series CB CO2 Incubators are suitable for all sensitive incubation applications and ensure optimal cell growth.
€ 7604.00 - € 13953.00
Specificatie
CO2-concentratiebereik 0 to 20 [Vol.-% CO2]
Spanning 240 V
Frequentie 50/60 Hz
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Aantal legplaten Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Aantal legplaten Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15672196 Bekijk documenten BINDER™
9040-0104
53L 2 std./2 max. € 7604.00
1 stuk Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje
15602196 Bekijk documenten BINDER™
9040-0090
53L 1 std./3 max. € 9666.00
1 stuk Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje
15692196 Bekijk documenten BINDER™
9040-0108
210L 3 std./3 max. € 13346.00
1 stuk Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje
15642196 Bekijk documenten BINDER™
9040-0098
210L 3 std./8 max. € 13953.00
1 stuk Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Auto-sterilization with hot air at 180°C
  • Double-pan humidification system with condensation protection
  • CO2 gas-mixing jet with Venturi effect
  • Hot-air sterilizable CO2 sensor with infrared technology
  • Display via color LCD monitor
  • Lockable door handle
  • Tightly-sealed inner door made of tempered safety glass
  • Seamless, deep-drawn inner stainless steel chamber
  • 2 perforated stainless steel shelves
  • Units are stackable with stacking adapter
  • Troubleshooting system with visual and audible alarms
  • Computer interface: Ethernet
  • Internal data recording and USB interface
  • Zero-voltage alarm contact
Specificatie
Specificatie
0 to 20 [Vol.-% CO2]
240 V
50/60 Hz