missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Serine Dehydratase Antibody (OTI3D3), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-74074PCP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Serine Dehydratase Monoclonal specifically detects Serine Dehydratase in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
| Serine Dehydratase | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| SDS | |
| Full length recombinant protein of human Serine Dehydratase (NP_006834) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| 10993.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Flow Cytometry | |
| OTI3D3 | |
| Flow Cytometry | |
| EC 4.3.1.17, EC 4.3.1.19, L-serine ammonia-lyase, L-serine deaminase, L-serine dehydratase/L-threonine deaminase, L-threonine dehydratase, SDHL-serine dehydratase, serine dehydratase, TDH | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu