Learn More
Serpin A1/alpha 1-Antitrypsin Antibody (OTI9A1), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-74095MFV500
Produktkode 18432057
  • € 819.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Serpin A1/alpha 1-Antitrypsin Monoclonal antibody specifically detects Serpin A1/alpha 1-Antitrypsin in Human, Canine, Monkey, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Serpin A1/alpha 1-Antitrypsin
Monoclonal
mFluor Violet 500 SE
50mM Sodium Borate
Mouse
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Canine, Monkey, Primate
Purified
Flow Cytometry
OTI9A1
Flow Cytometry
A1A, AATMGC23330, Alpha-1 protease inhibitor, Alpha-1-antiproteinase, alpha-1-antitrypsin, antitrypsin), member 1, member 1, PIMGC9222, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A, member 1, Serpin A1, serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin)
Full-length protein expressed in 293T cell transfected with human SERPINA1 expression vector
0.1 mL
Stem Cell Markers
5265
Store at 4C in the dark.
IgG1
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.