Learn More
Serpin A12 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-15117
Código de producto. 18136185
  • € 629.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Serpin A12 Polyclonal specifically detects Serpin A12 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Serpin A12
Polyclonal
Unconjugated
0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
antitrypsin), member 12, member 12, OL-64Visceral adipose-specific serpin, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, serpin A12, serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), Vaspin, Visceral adipose tissue-derived serine protease inhibitor
Rabbit
47 kDa
0.1 mL
metabolism
145264
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot
0.46mg/mL
Western Blot 1:500-1:3000
Q8IW75
SERPINA12
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human SERPINA12. The exact sequence is proprietary.
Affinity Purified
RUO
Primary
Human
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only