Learn More
Serpin A6/Cortisol Binding Globulin Antibody (06), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-06555AF532
Product Code. 18526069
  • € 423.00 / 0.10mL
Description
Serpin A6/Cortisol Binding Globulin Monoclonal antibody specifically detects Serpin A6/Cortisol Binding Globulin in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Serpin A6/Cortisol Binding Globulin
Monoclonal
Alexa Fluor 532
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
866
Store at 4°C in the dark.
IgG
ELISA
06
ELISA
antitrypsin), member 6, CBGcorticosteroid-binding globulin, corticosteroid binding globulin, member 6, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, Serpin A6, serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), Transcortin
This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Serpin A6/Cortisol Binding Globulin (NP_001747.2; Met1-Val405).
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt