Learn More
SERPINB3 Monoclonal Antibody (OTI1A5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA506884
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17516512
  • € 540.87 / 100µL
Description
SPB3 may act as a protease inhibitor to modulate the host immune response against tumor cells.
Specifications
Specifications
SERPINB3
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P29508
SERPINB3
Full length human recombit protein of human SERPINB3 produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI1A5
Unconjugated
SERPINB3
HsT1196, SCC, SCCA-1, SCCA-PD, SCCA1, SSCA1, T4-A
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
6317
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt