Learn More
Serum Amyloid A1 Antibody (SAA15cc), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-73077AF532
Product Code. 18766450
  • € 553.00 / 0.20mL
Description
Serum Amyloid A1 Monoclonal antibody specifically detects Serum Amyloid A1 in Human, Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Serum Amyloid A1
Monoclonal
Alexa Fluor 532
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Canine
Purified
Western Blot, ELISA
SAA15cc
Western Blot, ELISA
MGC111216, PIG4, SAA, SAA2, serum amyloid A protein, serum amyloid A1, TP53I4, tumor protein p53 inducible protein 4
Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with Human SAA.
0.2 mL
Alzheimers Research, Biologically Active Proteins, Cancer, Neuroscience
6288
Store at 4C in the dark.
IgG1
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt