missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Serum Amyloid A1 Antibody (SAA15cc), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-73077AF750
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Serum Amyloid A1 Monoclonal antibody specifically detects Serum Amyloid A1 in Human, Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Especificaciones
| Serum Amyloid A1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Canine | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| SAA15cc | |
| Western Blot, ELISA | |
| MGC111216, PIG4, SAA, SAA2, serum amyloid A protein, serum amyloid A1, TP53I4, tumor protein p53 inducible protein 4 | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with Human SAA. | |
| 0.2 mL | |
| Alzheimers Research, Biologically Active Proteins, Cancer, Neuroscience | |
| 6288 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido