Learn More
Serum Amyloid A4 Antibody (126), Biotin , Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-89888B
Product Code. 18611331
  • € 625.00 / 0.10mL
Description
Serum Amyloid A4 Monoclonal antibody specifically detects Serum Amyloid A4 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Serum Amyloid A4
Monoclonal
Biotin
C-SAACSAAConstitutively expressed serum amyloid A protein, serum amyloid A-4 protein, serum amyloid A4, constitutive
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Serum Amyloid A4 (P35542; Glu19-Tyr130).
0.1 mL
Immunology
6291
Store at 4°C in the dark.
IgG
ELISA
126
PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato