Learn More
SETD2 Monoclonal Antibody (OTI3G8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA804268
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17583773
  • € 540.87 / 100µL
Description
Histone methyltransferase that specifically trimethylates ′Lys-36′ of histone H3 (H3K36me3) using dimethylated ′Lys-36′ (H3K36me2) as substrate. Represents the main enzyme generating H3K36me3, a specific tag for epigenetic transcriptional activation. Plays a role in chromatin structure modulation during elongation by coordinating recruitment of the FACT complex and by interacting with hyperphosphorylated POLR2A. Acts as a key regulator of DNA mismatch repair in G1 and early S phase by generating H3K36me3, a mark required to recruit MSH6 subunit of the MutS alpha complex: early recruitment of the MutS alpha complex to chromatin to be replicated allows a quick identification of mismatch DNA to initiate the mismatch repair reaction. H3K36me3 also plays an essential role in the maintece of a heterochromatic state, by recruiting DNA methyltransferase DNMT3A. H3K36me3 is also enhanced in intron-containing genes, suggesting that SETD2 recruitment is enhanced by splicing and that splicing is coupled to recruitment of elongating RNA polymerase. Required during angiogenesis. Recruited to the promoters of adenovirus 12 E1A gene in case of infection, possibly leading to regulate its expression.
Specifications
Specifications
SETD2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q9BYW2
SETD2
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1787-2144 of human SETD2 produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
OTI3G8
Unconjugated
SETD2
HBP231, HIF-1, HIP-1, HSPC069, HYPB, KMT3A, LLS, SET2, p231HBP
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
29072
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato