Learn More
SETD6 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-93031-0.1ml
 View more versions of this product
Product Code. 18604411
  • € 470.00 / 0.01mL
Description
SETD6 Polyclonal antibody specifically detects SETD6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SETD6
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000
SET domain containing 6, SET domain-containing protein 6
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 301-473 of human SETD6 (NP_001153777.1). EPYPDNTDDTADIQMVTVREAALQGTKTEAERHLVYERWDFLCKLEMVGEEGAFVIGREEVLTEEELTTTLKVLCMPAEEFRELKDQDGGGDDKREEGSLTITNIPKLKASWRQLLQNSVLLTLQTYATDLKTDQGLLSNKEVYAKLSWREQQALQVRYGQKMILHQLLELTS
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
79918
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.