Learn More
SETD7 Antibody (OTI2D10), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-74145DL594
Product Code. 18481147
  • € 785.00 / 0.10mL
Description
SETD7 Monoclonal antibody specifically detects SETD7 in Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SETD7
Monoclonal
DyLight 594
EC 2.1.1.43, H3-K4-HMTase SETD7, histone H3-lysine 4-specific methyltransferase, histone-lysine N-methyltransferase SETD7, KIAA1717SET domain-containing protein 7, KMT7FLJ21193, Lysine N-methyltransferase 7, SET domain containing (lysine methyltransferase) 7, SET7/9Histone H3-K4 methyltransferase SETD7, SET7Set9, SET9
Full length recombinant protein of human SETD7 (NP_085151) produced in HEK293T cells.
0.1 mL
Epigenetics
80854
Store at 4°C in the dark.
IgG2b
Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
OTI2D10
50mM Sodium Borate
Mouse
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat, Canine, Primate
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt