Learn More
Setiptiline, MedChemExpress
Product Code. 16498028
Encompass
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
Product Code. 16498028
Brand: Medchem Express HY32329
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
MedChemExpress Setiptiline (Org-8282) is a serotonin receptor antagonist. Setiptiline is a tetracyclic antidepressant (TeCA) which acts as a noradrenergic and specific serotonergic antidepressant (NaSSA). Setiptiline acts as a norepinephrine reuptake inhibitor, α2-adrenergic receptor antagonist, and serotonin receptor antagonist, likely at the 5-HT2A, 5-HT2C, and/or 5-HT3 subtypes, as well as an H1 receptor inverse agonist/antihistamine.
Setiptiline (Org-8282) is a serotonin receptor antagonist. Setiptiline is a tetracyclic antidepressant (TeCA) which acts as a noradrenergic and specific serotonergic antidepressant (NaSSA). Setiptiline acts as a norepinephrine reuptake inhibitor, α2-adrenergic receptor antagonist, and serotonin receptor antagonist, likely at the 5-HT2A, 5-HT2C, and/or 5-HT3 subtypes, as well as an H1 receptor inverse agonist/antihistamine.
Specifications
Chemical Name or Material Setiptiline
CAS 57262-94-9
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C19H19N
Quantity 10 mg
Synonym Org-8282
Solubility Information DMSO : 25 mg/mL (95.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CC2=C(CC1)C3=CC=CC=C3CC4=C2C=CC=C4
Molecular Weight (g/mol) 261.36
Formula Weight 261.36
Percent Purity 98.04%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Show More Show Less
Research purposes only
Product Content Correction
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt