missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1 Antibody (SF1/8000R) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-20854
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1 Monoclonal antibody specifically detects SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1 in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| AD4BPSTF-1, Adrenal 4-binding protein, ELP, FTZ1adrenal 4 binding protein, FTZF1nuclear receptor AdBP4, Fushi tarazu factor homolog 1, Nuclear receptor subfamily 5 group A member 1, nuclear receptor subfamily 5, group A, member 1, SF-1POF7, SF1steroidogenic factor 1, Steroid hormone receptor Ad4BP, steroidogenic factor-1 | |
| Recombinant fragment (around aa200-400) of human SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 100 μg | |
| Cell Biology | |
| 2516 | |
| Store at -20°C to -70°C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| SF1/8000R | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu