Description
The SF3B3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SF3B3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SF3B3 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™594.
Specifications
Specifications
| Antigen | SF3B3 |
| Applications | Immunofluorescence |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Conjugate | CoraLite 594 |
| Gene Symbols | KIAA0017, RSE1, SAP 130, SAP130, SF3b130, SF3B3, Splicing factor 3B subunit 3, STAF130 |
| Host Species | Rabbit |
| Quantity | 100 μL |
| Primary or Secondary | Primary |
| Gene ID (Entrez) | 23450 |
| Target Species | Human, Mouse, Rat |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.