Description
SF3B4 Monoclonal specifically detects SF3B4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifications
Specifications
| Antigen | SF3B4 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 3A1 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000 |
| Formulation | 50% PBS, 50% glycerol with 5mM Sodium Azide |
| Gene Accession No. | Q15427 |
| Gene Alias | Hsh49, pre-mRNA splicing factor SF3b 49 kDa subunit, Pre-mRNA-splicing factor SF3b 49 kDa subunit, SAP 49, SAP49MGC10828, SF3B49, SF3b50, spliceosomal protein, spliceosome-associated protein (U2 snRNP), Spliceosome-associated protein 49, splicing factor 3B subunit 4, splicing factor 3b, subunit 4, 49kD, splicing factor 3b, subunit 4, 49kDa |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?