Learn More
sFRP-2 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-18244AF405
Product Code. 18595145
  • € 597.00 / 0.10mL
Description
sFRP-2 Polyclonal antibody specifically detects sFRP-2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
sFRP-2
Polyclonal
Western Blot, Immunohistochemistry
FRP2, FRP-2secreted apoptosis related protein 1, SARP-1, SARP1sFRP-2, SDF-5, Secreted apoptosis-related protein 1, secreted frizzled-related protein 2
Synthetic peptide from the C-terminal of Human Secreted frizzled-related protein 2 (aa. 195-295)
0.1 mL
Stem Cell Markers
6423
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry
Alexa Fluor 405
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato