Learn More
sFRP-5 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-94775-0.02ml
 View more versions of this product
Product Code. 18621212
  • € 232.00 / 0.02mL
Description
sFRP-5 Polyclonal antibody specifically detects sFRP-5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
sFRP-5
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin
frizzled-related protein 1b, FRP-1b, FRP1B, SARP3, SARP-3, secreted apoptosis related protein 3, secreted apoptosis-related protein 3, secreted frizzled-related protein 5, sFRP-5
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 30-317 of human SFRP5 (NP_003006.2). EEYDYYGWQAEPLHGRSYSKPPQCLDIPADLPLCHTVGYKRMRLPNLLEHESLAEVKQQASSWLPLLAKRCHSDTQVFLCSLFAPVCLDRPIYPCRSLCEAVRAGCAPLMEAYGFPWPEMLHCHKFPLDNDLCIAVQFGHLPATAPPVTKICAQCEMEHSADGLMEQMCSSDFVVKMRIKEIKIENGDRKLIGAQKKKKLLKPGPLKRKDTKRLVLHMKNGAGCPCPQLDSLAGSFLVMGRKVDGQLLLMAVYRWDKKNKEMKFAVKFMFSYPCSLYYPFFYGAAEPH
0.02 mL
Apoptosis, Cell Biology, Stem Cells
6425
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt