Learn More
SFTS Virus HB29 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
Brand:  Novus Biologicals NBP2-41153
 View more versions of this product
Product Code. 18124819
  • € 544.00 / 0.10mg
Description
SFTS Virus HB29 Polyclonal specifically detects SFTS Virus HB29 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SFTS Virus HB29
Polyclonal
Unconjugated
PBS with 0.02% Sodium Azide
Rabbit
Affinity Purified
RUO
SFTS Virus HB29 Membrane Glycoprotein antibody is specific to the SFTS Virus HB29.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, ELISA
1 mg/mL
Western Blot, ELISA 1 μg/mL
B303_sMgp1, Membrane glycoprotein polyprotein
Antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human SFTS Virus HB29 Membrane Glycoprotein. The immunogen is located within amino acids 60 - 110 of SFTS Virus HB29. Amino Acid Squence: QRGGRSQVSYYPAENSYSR
0.1 mg
Primary
Virus
IgG
Documents
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt