Learn More
Trajan™ Autosampler Syringes for Agilent GCs
Bewezen spatbestendig tegen gevaarlijke chemicaliën. Ansell™ TouchNTuff™ poedervrije groene nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik beschermen tegen een groot aantal industriële chemicaliën.
Merk:  Trajan™ 002827
Overige gegevens : Gewicht : 1.00000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12706897
  • € 393.00 / 1 stuk
Geschatte verzenddatum
29-05-2020
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Verbeterde bestandheid tegen oplosmiddelen
  • Brede temperatuurbereiken
  • Nog soepelere bediening
  • Injectiespuiten met kleurcodering op basis van volume
  • Diverse opties wat betreft naalddikte (gauge) en -lengte
Specificatie
Specificatie
Vaste naald
23 tot 26 ga
6.5 mm
Gaschromatografie
42 mm
Borosilicate Glass
10F-AG-GT-0.63/0.47C
10/Pk.
10 μl
Gasdicht
0.11 mm
0.63 / 0.47 mm
Agilent GC-autosamplers HP 7673, 7683, 7693 A en 6850 ALS
42 mm
PTFE
Cone
Injectiespuit voor autosampler