Learn More
SGE™ BP1 Capillary Columns
Industry-standard nonpolar phase suitable for all routine analyses
Merk:  SGE™ 054815
Overige gegevens : Gewicht : 0.01000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15248713
  • € 870.00 / 1 stuk
Geschatte verzenddatum
28-05-2020
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • 100% dimethylpolysiloxane
  • Extremely low-bleed phase with a high temperature limit of 320/340°C
Specificatie
Specificatie
0.25 mm
100% Dimethyl Polysiloxane
-60°C to +340/360°C
60 m
Non polar
Phenols
0.25 µm
0.25 µm
SGE™ BP1