Learn More
EDF1 Monoclonal Antibody (OTI7D9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA810789S
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17574254
  • € 242.00 / 30µL
Description
EDF1 Monoclonal antibody specifically detects EDF1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
EDF1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P09919
Mouse
Affinity chromatography
RUO
1440
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Western Blot
OTI7D9
Unconjugated
Csf3
0610008L11Rik; AA409425; calmodulin-associated peptide 19; calmodulin-associated peptide-19; CAP-19; CFAP280; Edf1; EDF-1; endothelial differentiation related factor 1; endothelial differentiation-related factor 1; Endothelial differentiation-related factor 1 homolog; hypothetical protein 1-9; hypothetical protein MGC73192; MBF1; MGC9058; multiprotein bridging factor 1; multiprotein-bridging factor 1; zgc:73192; zgc:86829
Full length human recombinant protein of human CSF3 produced in HEK293T.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.