Learn More
SGK3 Antibody (2A7), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals H00023678-M02
Product Code. 18379529
  • € 589.00 / 0.01mg
Description
SGK3 Monoclonal antibody specifically detects SGK3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SGK3
Monoclonal
Unconjugated
In 1x PBS, pH 7.4
CISK, DKFZp781N0293, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, serine/threonine-protein kinase Sgk3, serum/glucocorticoid regulated kinase 3, serum/glucocorticoid regulated kinase family, member 3, serum/glucocorticoid regulated kinase-like, Serum/glucocorticoid-regulated kinase 3, Serum/glucocorticoid-regulated kinase-like, SGK2, SGKLcytokine-independent survival kinase
SGKL (AAH15326, 1 a.a. ~ 130 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MQRDHTMDYKESCPSVSIPSSDEHREKKKRFTVYKVLVSVGRSEWFVFRRYAEFDKLYNTLKKQFPAMALKIPAKRIFGDNFDPDFIKQRRAGLNEFIQNLVRYPELYNHPDVRAFLQMDSPKHQSDPSE
0.1 mg
Protein Kinase
23678
Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG2b κ
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Sandwich ELISA
2A7
Western Blot 1:500, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Sandwich ELISA
AAH15326
Mouse
IgG purified
RUO
Primary
Human
Purified
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado