Learn More
SH3BP4 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 145.00 - € 410.00
Specifications
Antigen SH3BP4
Concentration 600 μg/mL
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30234225
View Documents
Proteintech
29623-1-AP-150UL
150 μL
€ 410.00
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
30236630
View Documents
Proteintech
29623-1-AP-20UL
20 μL
€ 145.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
The SH3BP4 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SH3BP4. This antibody recognizes human, mouse , rat antigen. The SH3BP4 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
SH3BP4
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
BOG25; TTP
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
600 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
23677
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C.
Documents
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt