Learn More
SHBG Monoclonal Antibody (OTI1G2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA507184S
This item is not returnable.
View return policy
Description
SHBG Monoclonal antibody specifically detects SHBG in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western BlotSpecifications
| SHBG | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P04278 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 6462 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunocytochemistry, Western Blot | |
| OTI1G2 | |
| Unconjugated | |
| SHBG | |
| ABP; Abpa; androgen binding protein; Androgen binding protein (ABP); SBP; sex hormone binding globulin; Sex hormone binding globulin or androgen-binding protein (other gene product from ABP gene); sex hormone-binding globulin; Sex hormone-binding globulin (SHBG); Sex steroid binding protein (SBP); Sex steroid-binding protein; Shbg; TeBG; testis-specific androgen-binding protein; Testosterone binding beta globulin; testosterone-binding beta-globulin; testosterone-estradiol-binding globulin; Testosterone-Estradiol-Binding Globulin (TEBG); Testosterone-estrogen-binding globulin | |
| Full length human recombinant protein of human SHBG produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido