Läs mer
Sheep anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 800 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Sheep Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-72964
Produktkod. 18791364
  • € 215.00 / 0.10mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IgG (H+L)
Polyclonal
DyLight 800
Sheep
Affinity Purified
RUO
Secondary
Reconstitute with 100 ul deionized water (or equivalent).
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
LYOPH
Western Blot 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:5000, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:20000
Rabbit IgG whole molecule
0.1 mg
Adaptive Immunity, Immunology
This antibody was pre-adsorbed against Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Horse, Human, Mouse, Rat, and Sheep Serum Proteins. No reaction was observed against Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Hamster, Horse, Human, Mouse, Rat or Sheep Serum Proteins. This antibody will react with heavy chains of rabbit IgG and with light chains of most rabbit immunoglobulins.
Rabbit
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only