missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHISA3 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-22340R
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
SHISA3 Polyclonal antibody specifically detects SHISA3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| SHISA3 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| 152573 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 550 | |
| hShisa3, protein shisa-3 homolog, shisa homolog 3 (Xenopus laevis) | |
| Antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the center of human SHISA3 . The immunogen is located within amino acids 120 - 170 of SHISA3. Amino Acid Squence: AAQPIRFSLRSYQTETL | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto