missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHISA5 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-97841AF750
This item is not returnable.
View return policy
Beskrivning
SHISA5 Polyclonal specifically detects SHISA5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
| SHISA5 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity-purified | |
| RUO | |
| 51246 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Alexa Fluor 750 | |
| protein shisa-5, Putative NF-kappa-B-activating protein 120, Scotin, SCOTINhShisa5, shisa homolog 5 (Xenopus laevis) | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SHISA5 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering