missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ SHKBP1 Overexpression Lysate
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.1mg
Descripción
The SHKBP1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Cell Line | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_61241. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| For Use With (Application) | Western Blot |
| Quantity | 0.1 mg |
| Storage Buffer | RIPA buffer |
| Purity | Protein |
| Test Specificity | Homo sapiens SHKBP1, mRNA. |
| Content And Storage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Research Category | Cancer |
| Protein State | Native |
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido