Learn More
SHMT1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97303-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 18681624
  • € 216.00 / 50µL
Description
SHMT1 Polyclonal antibody specifically detects SHMT1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SHMT1
Polyclonal
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
14 kDa protein, CSHMT, cytoplasmic serine hydroxymethyltransferase, Glycine hydroxymethyltransferase, MGC15229, MGC24556, serine hydroxymethyltransferase 1 (soluble), serine hydroxymethyltransferase, cytosolic, Serine methylase, SHMTEC 2.1.2.1
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SHMT1 fragment.
50 μg
metabolism
6470
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.0)
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.