Learn More
SHMT2 Mouse anti-Human, Clone: OTI3E9, TrueMAB™, Origene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA808820S
Encompass_Preferred
Product Code. 17580474
  • € 242.00 / 30µL
Description
SHMT2 Monoclonal antibody specifically detects SHMT2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifications
Specifications
SHMT2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P34897
Mouse
Affinity chromatography
RUO
6472
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI3E9
Unconjugated
SHMT2
2700043D08Rik; AA408223; AA986903; epididymis secretory sperm binding protein Li 51e; GLY A+; GLYA; glycine auxotroph A, human complement for hamster; glycine hydroxymethyltransferase; HEL-S-51e; mitochondrial serine hydroxymethyltransferase; serine aldolase; serine hydroxymethylase; serine hydroxymethyltransferase; serine hydroxymethyltransferase 2; serine hydroxymethyltransferase 2 (mitochondrial); serine hydroxymethyltransferase, mitochondrial; Serine methylase; SHMT; SHMT 2; SHMT2; threonine aldolase
Full length human recombinant protein of human SHMT2 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt