missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHPRH Antibody (OTI5G8), DyLight 680, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Novus Biologicals NBP2-74180FR

Codice prodotto. 18151207

  • € 751.00 / 0.10mL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

SHPRH Monoclonal specifically detects SHPRH in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

SHPRH
Monoclonal
DyLight 680
PBS with 0.05% Sodium Azide
SHPRH
Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-100 and 1500-1600 of human SHPRH (NP_775105) produced in HEK293T cells.
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
IgG2b
Western Blot, Flow Cytometry
OTI5G8
Western Blot, Flow Cytometry
2610103K11Rik, bA545I5.2, E3 ubiquitin-protein ligase SHPRH, EC 3.6.4.-, EC 6.3.2.-, FLJ27258, FLJ37625, FLJ90837, histone-linker, PHD and RING finger domain-containing helicase, KIAA2023FLJ45012, MGC134886, SNF2 histone linker PHD RING helicase
Mouse
Affinity Purified
DNA Repair
257218.0
Store at 4°C in the dark.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato