Learn More
Invitrogen™ SHPRH Monoclonal Antibody (OTI3F8)
Description
SHPRH Monoclonal Antibody for Western Blot
A novel gene containing SNF2, PHD-finger, RING-finger, helicase, and linker histone domains termed SHPRH, is a possible candidate for a tumor suppressor gene. These domains are characteristic of several DNA repair proteins, transcription factors, and helicases. Mapping of this gene to 6q24, a region reported to contain a tumor suppressor locus suggests a role in tumor suppression.
Spécification
Spécification
| Antigen | SHPRH |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI3F8 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | SHPRH |
| Gene Accession No. | Q149N8 |
| Gene Alias | 2610103K11Rik; AA450458; AU024614; bA545I5.2; BC006883; D230017O13Rik; E130018M05; E3 ubiquitin-protein ligase SHPRH; KIAA2023; RING-type E3 ubiquitin transferase SHPRH; Shprh; SNF2 histone linker PHD RING helicase; SNF2 histone linker PHD RING helicase, E3 ubiquitin protein ligase; SNF2, histone-linker, PHD and RING finger domain-containing helicase |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?