Learn More
Bohlender™ SICCO™ Desiccant
Click to view available options
Packaging:
Resealable Jar
Weight:
23 g (0.8 oz.)
8 kg (18 lb.)
Dimensione della confezione:
Each
Pack of 5
Descrizione
- Silica gel with color indicator
- Changes color from orange to dark brown and black (does not contain cobalt-II-chloride)
- Easy regeneration at approximately 90 to 110°C
- Grain size 2 to 5 mm
Specifica
Specifica
| Color | Orange to Brown |
| Material | Silica Gel |
| Loss on Drying | ≤4% |
| Packaging | Resealable Jar |
| Weight | 8 kg (18 lb.) |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto