Learn More
Siglec-2/CD22 Antibody (OTI1F12), DyLight 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-74186G
Product Code. 18179696
  • € 751.00 / 0.10mL
Description
Siglec-2/CD22 Monoclonal specifically detects Siglec-2/CD22 in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Siglec-2/CD22
Monoclonal
DyLight 488
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
CD22
Full length recombinant protein of human Siglec-2/CD22 (NP_001762) produced in HEK293T cells.
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
IgG1
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
OTI1F12
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
B-cell receptor CD22, BL-CAM, B-lymphocyte cell adhesion molecule, CD22 antigenMGC130020, CD22 molecule, sialic acid binding Ig-like lectin 2, Sialic acid-binding Ig-like lectin 2, SIGLEC-2, SIGLEC2FLJ22814, T-cell surface antigen Leu-14
Mouse
Affinity Purified
Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, DNA Repair, Immunology, Phospho Specific
933.0
Store at 4°C in the dark.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt