Description
Siglec-2/CD22 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-2/CD22 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Spécification
Spécification
| Antigen | Siglec-2/CD22 |
| Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | TPD44/D11 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, CyTOF-ready |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | B-cell receptor CD22, BL-CAM, B-lymphocyte cell adhesion molecule, CD22 antigenMGC130020, CD22 molecule, sialic acid binding Ig-like lectin 2, Sialic acid-binding Ig-like lectin 2, SIGLEC-2, SIGLEC2FLJ22814, T-cell surface antigen Leu-14 |
| Host Species | Mouse |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?