Learn More
Siglec-5/CD170 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-99876-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 18620579
  • € 227.00 / 50µL
Beskrivning
Beskrivning
Siglec-5/CD170 Polyclonal antibody specifically detects Siglec-5/CD170 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Siglec-5/CD170
Polyclonal
ELISA 1:5000-1:10000
CD170, CD170 antigen, CD33 antigen-like 2, CD33L2OB binding protein-2, OB-BP2OB-binding protein 2, OBBP2sialic acid-binding Ig-like lectin 5, Obesity-binding protein 2, sialic acid binding Ig-like lectin 5, sialic acid-binding immunoglobulin-like lectin 5, SIGLEC-5
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Siglec-5/CD170 (Accession#: O15389; Met1-Thr 434)
50 μg
Immunology
8778
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.