missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siglec-E Rat anti-Mouse, Brilliant Violet 421, Clone: 750620, BD OptiBuild™

Rat Monoclonal Antibody

Brand:  BD Biosciences 748154

Product Code. 17229794

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 439.00
    € 437.73 / 50µg
    Save € 1.27
    0.29% Off

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Description

Beschreibung

Siglec-E Monoclonal antibody specifically detects Siglec-E in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Siglec-E
Monoclonal
0.2 mg/mL
Rat
RUO
Siglec-E
Refrigerate (2 to 8°C)
Flow Cytometry
750620
Brilliant Violet 421
50 μg
Primary
Mouse
IgG2b
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt