Learn More
SIK1/Snf1lk Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-76571G
Product Code. 18448406
  • € 582.00 / 0.10mL
Description
SIK1/Snf1lk Polyclonal antibody specifically detects SIK1/Snf1lk in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SIK1/Snf1lk
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
DyLight 488
EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, msk, myocardial SNF1-like kinase, salt-inducible kinase 1, Salt-inducible protein kinase 1, serine/threonine protein kinase, serine/threonine-protein kinase SIK1, Serine/threonine-protein kinase SNF1-like kinase 1, Serine/threonine-protein kinase SNF1LK, SIK, SIK-1, SNF1-like kinase, SNF1LKMSK
Antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the center of human SIK1. The immunogen is located within amino acids 340 - 390 of SIK1. Amino Acid Squence: ARPGPARQPRPRSSDLS
0.1 mL
Protein Kinase
150094
Store at 4°C in the dark.
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.