Learn More
SIK3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
€ 203.00 - € 589.00
Especificaciones
Antigen SIK3
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
Ver más especificaciones
Produkter 3
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18746153
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-47278
0.1 mL
€ 589.00
0.10mL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18672938
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-52411-0.025mg
25 μL
€ 203.00
0.03mg
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18660326
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-47278-25ul
25 μL
€ 415.00
25µL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivning
Beskrivning
SIK3 Polyclonal specifically detects SIK3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
SIK3
Polyclonal
Rabbit
Protein Kinase
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
23387
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: QQEYQELFRHMNQGDAGSLAPSLGGQSMTERQALSYQNADSYHHHTSPQHLLQIRAQECVSQASSPTPPHGYAHQPALMHSESMEEDCSCEGAKDGFQD
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human, Mouse
EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, KIAA0999L19, QSKFLJ12240, Salt-inducible kinase 3, Serine/threonine-protein kinase QSK, serine/threonine-protein kinase SIK3, SIK family kinase 3, SIK-3
SIK3
IgG
Affinity Purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.