Learn More
SIL1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-88713-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18433561
  • € 353.00 / 25µL
Description
SIL1 Polyclonal antibody specifically detects SIL1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SIL1
Polyclonal
Western Blot 0.04 - 0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
BAPMarinesco-Sjogren syndrome, BiP-associated protein, MSS, nucleotide exchange factor SIL1, SIL1 homolog, endoplasmic reticulum chaperone (S. cerevisiae), ULG5
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: ERKETKAEEELDAEVLEVFHPTHEWQALQPGQAVPAGSHVRLNLQTGEREAKLQYEDKFRNNLKGKRLDINTNTYTSQDLKSALAKFKEGAEMESSKEDKARQAEVKRLFRPIEELKKDFDELNVV
25 μL
Primary
Human
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
64374
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt