Learn More
Silica gel desiccant, -6+12 mesh granules
Product Code. 11458570
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11458570 5 kg 5kg
11448570 250 g 250g
11438570 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11458570 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044387.A7
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Silica gel desiccant is used to dry the air in industrial compressed air systems. It is also used as a preservation tool to control relative humidity in museum and library exhibitions and storage. Further, it is employed in diagnostic test strips, inhalation devices, syringes, drug test kits and hospital sanitation kits. In addition to this, it is used as a stationary phase in chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Molecular Formula O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
MDL Number MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Color White
Physical Form Granular
Material Silica Gel
Quantity 5 kg
Mesh Size -6+12 Mesh
Odor Odorless
Solubility Information Soluble in alkalies. Insoluble in water.
Sensitivity Hygroscopic
Chemical Name or Material Silica gel desiccant
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.