Learn More
Memmert™ Silicone Entry Port 40 mm, Flap And Stopper Closure, Custom Position Tbc In The Back For Ich260
Shop All Memmert Products
Click to view available options
Diameter (Metric):
38 mm
Unit Size:
Each
Descripción
- Entry port with 38 mm clear diameter
- For Memmert Ovens
Especificaciones
Especificaciones
| For Use With (Equipment) | Models 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060 |
| Material | Stainless Steel |
| Type | Entry Port |
| Diameter (Metric) | 38 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido