Learn More
R&D Systems™ Simvastatin
Product Code. 30001291
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Unit Size:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30001291 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30001291 Supplier R&D Systems™ Supplier No. 1965/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 306.42
    € 275.10 / 50mg
    Save € 31.32
    10% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. HMG-CoA reductase inhibitor
HMG-CoA reductase inhibitor; decreases levels of low density lipoprotein. Has multiple biological effects including bone formation stimulation, inhibition of smooth muscle cell proliferation and migration, induction of ferroptosis, and anticancer and anti-inflammatory activity. Inactive lactone prodrug of simvastatin hydroxy acid, naturally bioactivated in vivo following oral administration.
Deuterated analog also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 79902-63-9
Quantity 50 mg
Product Line Tocris
Molecular Formula C25H38O5
Formula Weight 418.57
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 418.574
Chemical Name or Material Simvastatin
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.