Learn More
MedChemExpress Sinapine thiocyanate
Specifications
Specifications
| Content And Storage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Molecular Weight (g/mol) | 368.45 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 7431-77-8 |
| Product Type | Natural Products |
| Purity | 98.0% |
| Solubility | DMSO : ≥ 125 mg/mL (339.26 mM) |
| Target | P-glycoprotein∣Cholinesterase (ChE) |
| Quantity | 200 mg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?