Learn More
Fisherbrand™ Niet-steriele, extra beschermende nitril onderzoekshandschoenen, poedervrij, voor eenmalig gebruik
Resists a wide range of chemicals and resistant to puncture. Fisherbrand™ Disposable Powder-free Non-sterile Extra Protection Nitrile Examination Gloves are latex free.
Merk:  Fisherbrand™
Overige gegevens : Gewicht : 0.60000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10000822
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 020-4877000 voor hulp.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • 100% nitrile-resistant to a wide range of chemicals and three times more puncture resistant than latex
  • Ergonomically designed with textured fingertips for improved grip
  • Latex, protein and powder free to eliminate Type I allergies
  • 0.10mm thickness
  • Non-detectable residual accelerators
  • Exceeds the requirements of EN 374 PPE Category III
  • Conforms to EN 455 parts 1 and 2
Specificatie
Specificatie
Voldoet aan EN 455 delen 1 en 2
Vingertoppen met structuurafwerking
Nitril
Gemiddeld
0.10 mm
Nr.
Nr.
Ja
Ja
Lekken, brede reeks aan chemicaliën
Pakket 50
Onderzoekshandschoenen
Paars
300 mm
Video's
Documentation